Merck
CDS003877
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥25,700
¥25,700
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥25,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6F3NO2
CAS番号:
分子量:
205.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
¥25,700
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
Nc1cc(ccc1C(O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H6F3NO2/c9-8(10,11)4-1-2-5(7(13)14)6(12)3-4/h1-3H,12H2,(H,13,14)
InChI Key
NQTLZJODEOHALT-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS003877-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hanna Barchanska et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 171, 15-21 (2019-04-09)
Nitisinone (2-(2-nitro-4-trifluoromethylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedione, NTBC) was the first synthetically produced triketone herbicide. However, its unsatisfactory herbicidal properties, negative impact on the natural environment and the high cost of synthesis have hindered its commercialization as a plant protection agent. Nevertheless, NTBC has become