Merck
328839
Sigma-Aldrich
ジエチルメトキシボラン 溶液
1.0 M in THF
別名:
ジエチルボリン酸 メチル エステル, メチルジエチルボリナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2BOCH3
CAS番号:
分子量:
99.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
1.0 M in THF
密度
0.868 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCB(CC)OC
InChI
1S/C5H13BO/c1-4-6(5-2)7-3/h4-5H2,1-3H3
InChI Key
FESAXEDIWWXCNG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • 開環メタセシス重合/ビニル挿入重合に用いる触媒の研究
  • Reformatsky/四級Claisen縮合
  • カルバフラノース糖のエナンチオ選択的合成
  • フルオロポリマーの合成に用いるボラン媒介制御ラジカル重合
  • スルホニウムイリドを用いる同族体化反応
  • トリアルキルボランで促進される低表面エネルギープラスチックへの接着
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-0.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-18 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
328839-VAR:
328839-BULK:
328839-100ML:4548173135809
328839-PZ:
328839-500ML:4548173135816
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)