Merck
328561
Sigma-Aldrich
3,4-Pyridinedicarboxamide
new
98%
別名:
Cinchomeronamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7N3O2
CAS番号:
分子量:
165.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
アッセイ
98%
フォーム
powder or crystals
mp
180 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
NC(=O)c1ccncc1C(N)=O
InChI
1S/C7H7N3O2/c8-6(11)4-1-2-10-3-5(4)7(9)12/h1-3H,(H2,8,11)(H2,9,12)
InChI Key
JYUVRSQEAUFLHD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
328561-VAR:
328561-BULK:
328561-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)