Merck
328316
Sigma-Aldrich
シクロペンタンカルボニルクロリド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H9COCl
CAS番号:
分子量:
132.59
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4622 (lit.)
bp
161-162 °C (lit.)
密度
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(=O)C1CCCC1
InChI
1S/C6H9ClO/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
InChI Key
WEPUZBYKXNKSDH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Cyclopentanecarbonyl chloride was used in preparation of:
  • 3′-N-acyl-7-trichloroacetyl-paclitaxels[1]
  • cyclopentanecarboxylic acid 2-[5-(1-cyclopentane carbonyloxy-2-methyl-allyl)-2-oxo-dihydro-furan-3-yl-idene]-ethyl ester[2]
  • cyclopentanecarboxylic acid 2-[5-(1-hydroxy-2-methyl allyl)-2-oxo-dihydro-furan-3-ylidene]-ethyl ester[2]
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F
引火点(℃)
60 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
328316-VAR:
328316-25G:
328316-5G:
328316-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Eun Joo Roh et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 10(10), 3145-3151 (2002-08-02)
A series of 3'-N-acyl-paclitaxel analogues 1a-v were synthesized and their cytotoxicities in vitro against several human tumor cell lines examined. It has been shown that distinct correlation between activity and N-acyl-substituent. The appropriate size of N-acyl group was indispensable for
Ester derivatives from tannase-treated prunioside A and their anti-inflammatory activities.
Jun C, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 28(1), 73-73 (2007)