Merck
327859
Sigma-Aldrich
2′,3′-ジデオキシ-5-ヨードウリジン
97%
別名:
5-ヨード-2′,3′-ジデオキシウリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11IN2O4
CAS番号:
分子量:
338.10
Beilstein:
5956836
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
176 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11IN2O4/c10-6-3-12(9(15)11-8(6)14)7-2-1-5(4-13)16-7/h3,5,7,13H,1-2,4H2,(H,11,14,15)/t5-,7+/m0/s1
InChI Key
OBGFSDPYSQAECJ-CAHLUQPWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
抗ウイルス剤や抗がん剤の研究に用いられています[1]
アプリケーション
2′,3′-Dideoxy-5-iodouridine (5-Iodo-2′,3′-dideoxyuridine) was used in preparation of fluorescence-tagged chain-terminating reagents, T-526, for rapid DNA sequencing.[2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
327859-VAR:
327859-10MG:4548173993560
327859-BULK:
327859-25MG:4548173993577
327859-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J M Prober et al.
Science (New York, N.Y.), 238(4825), 336-341 (1987-10-16)
A DNA sequencing system based on the use of a novel set of four chain-terminating dideoxynucleotides, each carrying a different chemically tuned succinylfluorescein dye distinguished by its fluorescent emission is described. Avian myeloblastosis virus reverse transcriptase is used in a
Aldrichimica Acta, 20, 52-52 (1987)
null