アッセイ
98%
mp
215-217 °C (lit.)
SMILES記法
Cl.Cc1ccccc1N
InChI
1S/C7H9N.ClH/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;/h2-5H,8H2,1H3;1H
InChI Key
OGVXWEOZQMAAIM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
327115-5G:4548173135540
327115-BULK:
327115-VAR:
327115-25G:
327115-100G:4548173135533