Merck
326178
Sigma-Aldrich
1-クロロカルボニル-1-メチルエチルアセタート
95%
別名:
α-Acetoxyisobutyryl chloride, 2-Acetoxy-2-methylpropionyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥6,140
25 G
¥14,800
¥6,140
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥6,140
25 G
¥14,800
About This Item
化学式:
(CH3)2C(OCOCH3)COCl
CAS番号:
分子量:
164.59
Beilstein:
507772
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,140
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
55-56 °C/6 mmHg (lit.)
密度
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
ester
SMILES記法
CC(=O)OC(C)(C)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H9ClO3/c1-4(8)10-6(2,3)5(7)9/h1-3H3
InChI Key
RBTCRFLJLUNCLL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Reaction of 1-chlorocarbonyl-1-methylethyl acetate with 1-aryl ethylene glycols to yield trans chlorohydrin acetates was reported.[1]
アプリケーション
1-Chlorocarbonyl-1-methylethyl acetate was used in preparation of α,γ-dichloro alditols.[2]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
326178-25G:
326178-5G:
326178-VAR:
326178-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mahesh K Lakshman et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(1), 68-76 (2007-01-04)
A diastereoselective synthesis of the nucleoside adducts corresponding to a cis ring-opening of the carcinogen (+/-)-7 beta, 8 alpha-dihydroxy-9 alpha,10 alpha-epoxy-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[a]pyrene (BaP DE-2) by 2'-deoxyadenosine and 2'-deoxyguanosine is described. The key intermediate (+/-)-10alpha-amino-7beta,8alpha,9alpha-trihydroxy-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[a]pyrene was synthesized by a highly diastereoselective dihydroxylation
Efficient synthesis of some dichloroalditols: direct regioselective chlorination of some unprotected alditols by 1-chlorocarbonyl-1-methylethyl acetate.
Benazza M, et al.
Journal of Carbohydrate Chemistry, 13(7), 967-979 (1994)