Merck
325589
Sigma-Aldrich
Erbium(III) carbonate hydrate
99.9%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Er2(CO3)3·xH2O
CAS番号:
分子量:
514.54 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
アッセイ
99.9%
SMILES記法
O.[Er].OC(O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)