Merck
517666
Sigma-Aldrich
サマリウム(III)アセチルアセトナート 水和物
≥99.9% trace metals basis
別名:
Sm(acac)2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥32,900
¥32,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥32,900
About This Item
化学式:
[CH3COCH=C(O-)CH3]3Sm · xH2O
CAS番号:
分子量:
447.68 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥32,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
core: samarium
reagent type: catalyst
SMILES記法
[H]O[H].CC(=O)\C=C(\C)O[Sm](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.H2O.Sm/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;1H2;/q;;;;+3/p-3/b3*4-3-;;
InChI Key
CDHHPUQJWXMQHC-KJVLTGTBSA-K
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
517666-100G:
517666-BULK:
517666-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)