Merck
325058
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-ブロモ-2-メチル-1-プロパノール
97%
別名:
(2S)-3-Bromo-2-methyl-1-propanol, (S)-3-Bromo-2-methylpropan-1-ol, (S)-3-Hydroxy-2-methylpropyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2CH(CH3)CH2OH
CAS番号:
分子量:
153.02
Beilstein:
4738280
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
光学活性
[α]25/D +7.3°, c = 2 in chloroform
屈折率
n20/D 1.483 (lit.)
密度
1.461 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
hydroxyl
SMILES記法
C[C@@H](CO)CBr
InChI
1S/C4H9BrO/c1-4(2-5)3-6/h4,6H,2-3H2,1H3/t4-/m1/s1
InChI Key
KIBOHRIGZMLNNS-SCSAIBSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(S)-(+)-3-Bromo-2-methyl-1-propanol is a precursor to synthesize the phase II mexiletine metabolite, (R)-mexiletine N-carbonyloxy-β-D-glucuronide.[1] It can be used in the synthesis of (R)-(+)-muscopyridine,[2] polycavernoside A[3] and (+)-allopumiliotoxin 323B′.[4] It can also be employed in building homochiral porous molecular networks.[5]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
325058-5G:
325058-VAR:
325058-BULK:
325058-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Catalytic Approach to (R)?(+)?Muscopyridine with Integrated ?Self?Clearance?.
Furstner A and Leitner A
Angewandte Chemie (International Edition in English), 42(3), 308-311 (2003)
The Synthesis of (+)?Allopumiliotoxin 323B?.
Tan CH and Holmes A B
Chemistry?A European Journal , 7(9), 1845-1854 (2001)
First synthesis and full characterization of mexiletine N-carbonyloxy ?-D-glucuronide.
Cavalluzzi M M, et al.
Tetrahedron Letters, 51(40), 5265-5268 (2010)
Total synthesis of the marine toxin polycavernoside A via selective macrolactonization of a trihydroxy carboxylic acid.
White J d, et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(35), 8593-8595 (2001)
Control and induction of surface-confined homochiral porous molecular networks.
Tahara K, et al.
Nature Chemistry, 3(9), 714-719 (2011)