グレード
for synthesis
蒸気密度
4.9 (vs air)
蒸気圧
4.2 mmHg ( 20 °C)
expl. lim.
36 %
反応適合性
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
濃度
≥46% boron trifluoride
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
126-129 °C (lit.)
mp
−58 °C (lit.)
密度
1.15 g/mL (lit.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
137.3 °F - closed cup
引火点(℃)
58.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
320188-BULK:
320188-1L:
この製品を見ている人はこちらもチェック