スキップする
53271
Mito Red
suitable for fluorescence, ≥70% (HPLC)
別名:
3,6-ビス(ジエチルアミノ)-9-[2-(4-メチルクマリン-7-イルオキシカルボニル)フェニル]キサンチリウムクロリド, ローダミンB 4-メチルウンベリフェリルエステルクロリド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
8 x 50 μg
カートの在庫状況を確認する
¥56,300
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C38H37ClN2O5
CAS番号:
分子量:
637.16
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116100
MDL number:
¥56,300
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥70% (HPLC)
form
solid
fluorescence
λex 569 nm; λem 594 nm in DMSO
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(-c3ccccc3C(=O)Oc4ccc5C(C)=CC(=O)Oc5c4)c6ccc(cc6[o+]c2c1)N(CC)CC
InChI
1S/C38H37N2O5.ClH/c1-6-39(7-2)25-14-17-31-33(21-25)44-34-22-26(40(8-3)9-4)15-18-32(34)37(31)29-12-10-11-13-30(29)38(42)43-27-16-19-28-24(5)20-36(41)45-35(28)23-27;/h10-23H,6-9H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
XCVSDCPWJRHMSZ-UHFFFAOYSA-M
General description
Mito Redは、細胞膜透過性のロ-ダミン色素です。ミトコンドリアに局在し、赤色の蛍光を発します。Mito Redとミトコンドリアとの相互作用はミトコンドリアの膜電位に依存します。ミトコンドリアは20~200 nMのMito Redで染色できます。
Application
MitoRed(Mito Red)はミトコンドリア染色用生体染色色素であり、さまざまな生理的・物理的条件下でのミトコンドリアの状態を示すのに使用されます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
7221083689860950P
Mito Red suitable for fluorescence, ≥70% (HPLC)
Sigma-Aldrich
53271
Mito Red
Mito-So Avanti Research™ - A Croda Brand (860950P), powder
Avanti
860950P
Mito-So
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 569 nm; λem 594 nm in DMSO
fluorescence
-
fluorescence
λex 553 nm; λem 627 nm in methanol
fluorescence
-
form
solid
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
assay
≥70% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
99% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
53271-50UG-F: + 53271-1SET-F: + 53271-8X50UG-F: + 53271-1EA-F: + 53271-1EA-BULK-F:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)