Merck
318248
Sigma-Aldrich
Tetraiodoethylene
97%
別名:
1,1,2,2-Tetraiodoethene, Diiodoform, Ethylene periodide, Ethylene tetraiodide, Periodoethene, Tetraiodoethene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥40,400
¥40,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥40,400
About This Item
化学式:
I2C=CI2
CAS番号:
分子量:
531.64
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥40,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
18.3 (vs air)
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
191-193 °C (lit.)
官能基
iodo
SMILES記法
I\C(I)=C(\I)I
InChI
1S/C2I4/c3-1(4)2(5)6
InChI Key
ZGQURDGVBSSDNF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
318248-25G:
318248-BULK:
318248-VAR:
318248-5G:4548173987804
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Peter Stokes et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 28(18), 2024-2030 (2014-08-19)
The atmospheric pressure solids analysis probe (ASAP) has been successfully introduced into laboratories as a routine analytical tool but the technique is labour-intensive and is not easily automated. This paper describes the modifications made to an existing atmospheric pressure gas