Merck
317276
Sigma-Aldrich
クロロアセトアルデヒド 溶液
~55 wt. % in H2O
別名:
α-Chloroacetaldehyde, 2-Chloro-1-ethanal, 2-Chloroacetaldehyde, 2-Chloroethanal, Monochloroacetaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2CHO
CAS番号:
分子量:
78.50
Beilstein:
1071226
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
濃度
~55 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.4036
密度
1.236 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[H]C(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO/c3-1-2-4/h2H,1H2
InChI Key
QSKPIOLLBIHNAC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
クロロアセトアルデヒド溶液は、以下の合成に使用することができます:
  • ヌクレオチドのエテノ誘導体。
  • ハンチュ反応による2,3-二置換ピロール。
  • 強力なMCH-R1アンタゴニストであるアミノテトラヒドロナフタレンケトピペラジン骨格。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
317276-1L:4548173133720
317276-5ML:4548173133744
317276-VAR:
317276-BULK:
317276-250ML:4548173133737
文書ライブラリにアクセスする
The efficacy and cardiac evaluation of aminomethyl tetrahydronaphthalene ketopiperazines: a novel class of potent MCH-R1 antagonists
Mendez-Andino JL, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 15(5), 2092-2105 (2007)
Novel synthesis of [13C4, 15N] 1H-pyrrole-2, 3, 5-tricarboxylic acid: an important biomarker for melatonin metabolism
Skaddan MB
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 53(2), 73-77 (2010)
Determination of leukocyte DNA 6-thioguanine nucleotide levels by high-performance liquid chromatography with fluorescence detection
Olesen KM, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 864(1-2), 149-155 (2008)
Min Young Kim et al.
Chemical research in toxicology, 20(8), 1075-1083 (2007-07-31)
2-Chloroacetaldehyde (CAA), a metabolite of the carcinogen vinyl chloride, reacts with DNA to form cyclic etheno ()-lesions. AlkB, an iron-/alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase, repairs 1, N (6)-ethenodeoxyadenosine (A) and 3, N (4)-ethenodeoxycytidine (C) in site-specifically modified single-stranded viral genomes in vivo and
Leila Choucha-Snouber et al.
Biotechnology and bioengineering, 110(2), 597-608 (2012-08-14)
In this article, we present a liver-kidney co-culture model in a micro fluidic biochip. The liver was modeled using HepG2/C3a and HepaRG cell lines and the kidney using MDCK cell lines. To demonstrate the synergic interaction between both organs, we