Merck
728950
Sigma-Aldrich
2-ブロモプロピオンアルデヒドジエチルアセタール
95%
別名:
2-ブロモ-1,1-ジエトキシプロパン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15BrO2
CAS番号:
分子量:
211.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.439
密度
1.198 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCOC(OCC)C(C)Br
InChI
1S/C7H15BrO2/c1-4-9-7(6(3)8)10-5-2/h6-7H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
AHIUAFXWZKCJLR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
145.0 °F
引火点(℃)
62.8 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
728950-1G:
728950-VAR:
728950-BULK:
試験成績書(COA)