Merck
316660
Sigma-Aldrich
trans-4-ブロモ桂皮酸エチル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CH=CHCO2C2H5
CAS番号:
分子量:
255.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.596 (lit.)
bp
180 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.359 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H11BrO2/c1-2-14-11(13)8-5-9-3-6-10(12)7-4-9/h3-8H,2H2,1H3/b8-5+
InChI Key
YOOKYIPLSLPRTC-VMPITWQZSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
316660-5G:
316660-25G:
316660-BULK:
316660-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)