Merck
332259
Sigma-Aldrich
trans-β-メチル桂皮酸エチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥29,700
¥29,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥29,700
About This Item
化学式:
C6H5C(CH3)=CHCO2C2H5
CAS番号:
分子量:
190.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥29,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.546 (lit.)
bp
142-144 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
phenyl
SMILES記法
[H]\C(C(=O)OCC)=C(\C)c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O2/c1-3-14-12(13)9-10(2)11-7-5-4-6-8-11/h4-9H,3H2,1-2H3/b10-9+
InChI Key
BSXHSWOMMFBMLL-MDZDMXLPSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Ethyl trans-β-methylcinnamate was used in diastereoselective synthesis of ethyl (E)-3-methyl-3-phenylglycidate (strawberry flavoring agent).[1]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
332259-VAR:
332259-1G:
332259-BULK:
332259-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Diastereoselective Synthesis of a Strawberry Flavoring Agent by Epoxidation of Ethyl trand-beta-Methylcinnamate.
Gayle JP, et al.
Journal of Chemical Education, 79(1), 96-96 (2002)