Merck
311103
Sigma-Aldrich
ベンジルトリメチルアンモニウムフルオリド 水和物
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2N(CH3)3F·xH2O
CAS番号:
分子量:
169.24 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
181-183 °C (lit.)
SMILES記法
O.[F-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.FH.H2O/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI Key
RQVPEOYSZICMEA-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • フッ素化反応
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
311103-VAR:
311103-100G:
311103-BULK:
311103-25G:
311103-5G:
試験成績書(COA)