Merck
310603
Sigma-Aldrich
Dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-3(2H)-furanone
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14O2
CAS番号:
分子量:
142.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.42 (lit.)
bp
42-43 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
ketone
SMILES記法
CC1(C)CC(=O)C(C)(C)O1
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(2)5-6(9)8(3,4)10-7/h5H2,1-4H3
InChI Key
HWFLEGUPVIFSJN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-3(2H)-furanone may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
310603-VAR:
310603-5G:
310603-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)