Merck
310387
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromobutane, mixture of (±) and meso
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(Br)CH(Br)CH3
CAS番号:
分子量:
215.91
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5126 (lit.)
bp
103-108 °C/160 mmHg (lit.)
密度
1.756 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
CC(Br)C(C)Br
InChI
1S/C4H8Br2/c1-3(5)4(2)6/h3-4H,1-2H3
InChI Key
BXXWFOGWXLJPPA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
310387-VAR:
310387-50G:
310387-BULK:
310387-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J C Livesey et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 10(3), 201-204 (1982-05-01)
The stereochemistry of the metabolism of vic-dihaloalkanes to alkenes has been studied. This glutathione-dependent biotransformation may occur by two mechanism. The first mechanism involves the nucleophilic attack of glutathione on the substrate resulting in S-(beta-haloalkyl)glutathione formation; subsequent attack of a