Merck
310336
Sigma-Aldrich
cis-4,7-Dihydro-1,3-dioxepin
97%
別名:
cis-1,3-Dioxep-5-ene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8O2
CAS番号:
分子量:
100.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
125-127 °C (lit.)
密度
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
C1OCC=CCO1
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-4-7-5-6-3-1/h1-2H,3-5H2
InChI Key
BAKUAUDFCNFLBX-UHFFFAOYSA-N
詳細
4,7-dihydro-1,3-dioxepin derivatives undergoes hydroformylation to form optically active aldehydes.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
78.8 °F - closed cup
引火点(℃)
26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
310336-25G:
310336-5G:
310336-BULK:
310336-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Toshihide Horiuchi et al.
The Journal of organic chemistry, 62(13), 4285-4292 (1997-06-27)
Asymmetric hydroformylation of heterocyclic olefins catalyzed by phosphine-phosphite-Rh(I) complexes has been investigated. Hydroformylation of symmetrical heterocyclic olefins such as 2,5-dihydrofuran, 3-pyrroline derivatives, and 4,7-dihydro-1,3-dioxepin derivatives afforded the optically active aldehydes as single products in 64-76% ee. Unsymmetrical substrates such as