Merck
309885
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-1-fluorobenzene
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3F
CAS番号:
分子量:
164.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.525 (lit.)
bp
172-174 °C (lit.)
密度
1.409 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2F/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H
InChI Key
BDJZCCWUSOZUQG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
98.6 °F - closed cup
引火点(℃)
37 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
309885-VAR:
309885-25G:
309885-BULK:
309885-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)