Merck
308552
Sigma-Aldrich
5,5-ジブロモバルビツル酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H2Br2N2O3
CAS番号:
分子量:
285.88
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
薬剤管理
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
240-242 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
BrC1(Br)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H2Br2N2O3/c5-4(6)1(9)7-3(11)8-2(4)10/h(H2,7,8,9,10,11)
InChI Key
AMATXUCYHHHHHB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
5,5-Dibromobarbituric acid was used in the synthesis of condensed pteridine system by undergoing condensation with 4,5-diamino-pyrimidines in the presence of pyridine[1].
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
308552-VAR:
308552-1G:
308552-5G:
308552-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
THE REACTION OF 5, 5-DIHALOBARBITURIC ACIDS WITH PYRIDINE1, 2.
The Journal of Organic Chemistry, 20(2), 264-270 (1955)