アッセイ
99%
フォーム
liquid
光学活性
[α]25/D −14°, neat
屈折率
n20/D 1.4347 (lit.)
bp
77 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@H](Cl)C(O)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI Key
GAWAYYRQGQZKCR-REOHCLBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
222.8 °F - closed cup
引火点(℃)
106 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
306797-1G:4548174002841
306797-5G:
306797-250MG:
306797-VAR:
306797-BULK:
アクティブなフィルタ