Merck
306606
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-iodoaniline
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(I)NH2
CAS番号:
分子量:
237.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
55-57 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(I)cc1F
InChI
1S/C6H5FIN/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H,9H2
InChI Key
CUMTUBVTKOYYOU-UHFFFAOYSA-N
詳細
The profiling of iodine-containing metabolites produced by the earthworm Eisenia veneta by exposing it to 2-fluoro-4-iodoaniline was carried out using high-performance liquid chromatography/inductively coupled plasma mass spectrometry (HPLC/ICPMS)[1].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
306606-VAR:
306606-BULK:
306606-100G:
306606-5G:4548173987705
306606-25G:4548173987699
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Catherine J Duckett et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 17(16), 1855-1858 (2003-07-24)
High-performance liquid chromatography/inductively coupled plasma mass spectrometry (HPLC/ICPMS) provided a rapid and specific means for profiling the iodine-containing metabolites produced by the earthworm Eisenia veneta following exposure to 2-fluoro-4-iodoaniline. Profiles were obtained, using gradient reversed-phase HPLC, from extracts of whole