Merck
305537
Sigma-Aldrich
Benzyl methyl malonate
90%
別名:
Methyl benzyl malonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OCOCH2COOCH3
CAS番号:
分子量:
208.21
Beilstein:
2529986
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
90%
フォーム
liquid
不純物
<10% dimethyl malonate
屈折率
n20/D 1.502 (lit.)
bp
125 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O4/c1-14-10(12)7-11(13)15-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3
InChI Key
IAUZDBFOEWAQFE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Benzyl methyl malonate is an ester.
アプリケーション
Benzyl methyl malonate may be used in chemical synthesis.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
305537-VAR:
305537-5G:
305537-25G:
305537-100G:
305537-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)