Merck
305308
Sigma-Aldrich
N,,N'-ジスクシンイミジル オキサラート
85%
別名:
ジ(N-スクシンイミジル) オキサラート, N,,N'-ジスクシンイミジル オキサラート, DSO
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥17,700
¥17,700
出荷予定日2025年5月08日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥17,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8N2O8
CAS番号:
分子量:
284.18
Beilstein:
4562450
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,700
出荷予定日2025年5月08日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
85%
mp
239 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
imide
SMILES記法
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C10H8N2O8/c13-5-1-2-6(14)11(5)19-9(17)10(18)20-12-7(15)3-4-8(12)16/h1-4H2
InChI Key
OMAHFYGHUQSIEF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
炭酸ジスクシンイミジルを含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
305308-BULK:
305308-5G:
305308-25G:
305308-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yichao Tian et al.
Scientific reports, 5, 10582-10582 (2015-06-09)
Many remarkable properties of graphene are derived from its large energy window for Dirac-like electronic states and have been explored for applications in electronics and photonics. In addition, strong electron-phonon interaction in graphene has led to efficient photo-thermo energy conversions
Characterization of the reaction products of adult human hemoglobin and disuccinimidyloxalate.
M A Marini et al.
Biopolymers, 28(12), 2195-2200 (1989-12-01)
Bhushan J Toley et al.
The Analyst, 140(22), 7540-7549 (2015-09-24)
We present a method of rapid isothermal amplification of DNA without initial heat denaturation of the template, and methods and probes for (a) real-time fluorescence detection and (b) lateral flow detection of amplicons. Isothermal strand displacement amplification (iSDA) can achieve