Merck
302465
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-4-フルオロフェノール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(F)OH
CAS番号:
分子量:
191.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
89 °C/1 mmHg (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc(F)cc1Br
InChI
1S/C6H4BrFO/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,9H
InChI Key
MEYRABVEYCFHHB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Bromo-4-fluorophenol was used in preparation of 4,4-difluoro-2-bromo-cyclohexadienone[1] and 6-(aminomethylphenoxy)benzoxaborole analogs.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
302465-1G:
302465-VAR:
302465-5G:
302465-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tsutomu Akama et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 23(6), 1680-1683 (2013-02-16)
A series of novel 6-(aminomethylphenoxy)benzoxaborole analogs was synthesized for the investigation of the structure-activity relationship of the inhibition of TNF-alpha, IL-1beta, and IL-6, from lipopolysaccharide stimulated peripheral blood mononuclear cells. Compounds 9d and 9e showed potent activity against all three
Metal-free oxidative fluorination of phenols with [18F]fluoride.
Zhanghua Gao et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(27), 6733-6737 (2012-05-29)