Merck
302201
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine
99%
別名:
N,N,1,2,2,6,6-ヘプタメチル-4-ピペリジンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
32-34 °C (lit.)
溶解性
dichloromethane: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
官能基
amine
SMILES記法
CN(C)C1CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C1
InChI
1S/C12H26N2/c1-11(2)8-10(13(5)6)9-12(3,4)14(11)7/h10H,8-9H2,1-7H3
InChI Key
VEBFUHQIQCLTJD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
塩素化ヘテロ芳香族の第三級アミンとの連続的SNAr-脱四級化反応に用いる反応剤[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
302201-1G:
302201-VAR:
302201-5G:
302201-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Selectivity in the Consecutive SNAr-Dequaternization Reactions of Heteroaromatic Chlorides with Tertiary Amines under High Pressure.
K. Matsumoto, et al.,
Chemistry Letters (Jpn), 8, 1283-1286 (1991)