Merck
301612
Sigma-Aldrich
9-Anthraldehyde oxime, predominantly syn
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H11NO
CAS番号:
分子量:
221.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
162-164 °C (lit.)
官能基
amine
oxime
SMILES記法
O\N=C\c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C15H11NO/c17-16-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10,17H/b16-10+
InChI Key
HLGMTCSSRBPNOQ-MHWRWJLKSA-N
詳細
Gallium triflate catalyzed dehydration of 9-anthraldehyde oxime to nitrile is reported.[1]
アプリケーション
9-Anthraldehyde oxime was used in preparation of new triosmium cluster [Os3(CO)11(C14H9CN)].[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
301612-10G:
301612-BULK:
301612-50G:
301612-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gallium (III) triflate catalyzed dehydration of aldoximes.
Yan P, et al.
Catalysis Letters, 101(3), 141-143 (2005)
Synthesis and structural characterization of a triosmium carbonyl cluster containing a 9-anthracenecarbonitrile ligand derived from 9-anthraldehyde oxime.
Wong JS-Y, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 6(6), 713-717 (2003)