Merck
301515
Sigma-Aldrich
N-Tritylglycine
98%
別名:
N-(Triphenylmethyl)glycine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥18,300
¥18,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥18,300
About This Item
化学式:
(C6H5)3CNHCH2CO2H
CAS番号:
分子量:
317.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥18,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
OC(=O)CNC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H19NO2/c23-20(24)16-22-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,22H,16H2,(H,23,24)
InChI Key
XUXRXWLKUYPGMZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
N-protected glycine for the preparation of peptides.[1][2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
301515-BULK:
301515-50G:
301515-10G:
301515-VAR:
301515-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron, 40, 1869-1869 (1984)
Synthesis, 219-219 (1984)
Hiraku Onishi et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 37(10), 1641-1649 (2014-10-03)
Chondroitin sulfate-glycyl-prednisolone conjugate (CS-GP) was previously demonstrated to exhibit superior anti-arthritic effects compared to prednisolone (PD) alone. In this study, CS-GP was examined for its pharmacokinetic features and tropism for inflammatory joints using rats with adjuvant-induced arthritis in order to
Atsushi Tamura et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 28(10-12), 1124-1139 (2017-03-17)
We developed stimuli-labile polyrotaxanes (PRXs) composed of β-cyclodextrin (β-CD), Pluronic as an axle polymer, and acid-cleavable N-triphenylmethyl groups as bulky stopper molecules, and found that the PRXs are potent therapeutics for Niemann-Pick type C disease, because the PRX can effectively