Merck
301159
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Hexahydromandelic acid
98%
別名:
(S)-α-Hydroxycyclohexaneacetic acid, (S)-(+)-Cyclohexylhydroxyacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥19,800
¥19,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥19,800
About This Item
化学式:
C6H11CH(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
158.19
Beilstein:
4663647
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
光学活性
[α]18/D +23°, c = 1 in acetic acid
mp
127-130 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES記法
O[C@@H](C1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H14O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h6-7,9H,1-5H2,(H,10,11)/t7-/m0/s1
InChI Key
RRDPWAPIJGSANI-ZETCQYMHSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
301159-250MG:
301159-1G:
301159-VAR:
301159-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)