Merck
300985
Sigma-Aldrich
2,4,6-トリメトキシベンジルアミン 塩酸塩
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥38,200
¥38,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥38,200
About This Item
化学式:
(CH3O)3C6H2CH2NH2·HCl
CAS番号:
分子量:
233.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥38,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
204-207 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
Cl.COc1cc(OC)c(CN)c(OC)c1
InChI
1S/C10H15NO3.ClH/c1-12-7-4-9(13-2)8(6-11)10(5-7)14-3;/h4-5H,6,11H2,1-3H3;1H
InChI Key
BLFRMOOGAICNSZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
2,4,6-Trimethoxybenzylamine hydrochloride was used in synthesis of 3-(aminomethyl)isoquinoline.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
300985-VAR:
300985-5G:
300985-1G:
300985-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yusuke Ohta et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (7)(7), 835-837 (2008-02-07)
Copper(i)-catalysed domino four-component coupling-cyclisation using 2-ethynylbenzaldehydes, paraformaldehyde, secondary amine, and t-BuNH(2) in DMF leads to direct and efficient formation of 3-(aminomethyl)isoquinolines in good to high yields.