Merck
300101
Sigma-Aldrich
2,7-ジクロロ-9-フルオレノン
technical grade, 90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H6Cl2O
CAS番号:
分子量:
249.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
アッセイ
90%
mp
192-194 °C (lit.)
官能基
chloro
ketone
SMILES記法
Clc1ccc2-c3ccc(Cl)cc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H6Cl2O/c14-7-1-3-9-10-4-2-8(15)6-12(10)13(16)11(9)5-7/h1-6H
InChI Key
HEYWYQQFXVEUSH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,7-Dichloro-9-fluorenone may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
300101-VAR:
300101-BULK:
300101-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)