Merck
299782
Sigma-Aldrich
1-フルオロ-3-ヨード-5-ニトロベンゼン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(I)NO2
CAS番号:
分子量:
267.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
mp
77-79 °C (lit.)
官能基
fluoro
iodo
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cc(F)cc(I)c1
InChI
1S/C6H3FINO2/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)9(10)11/h1-3H
InChI Key
MXPYCSFCKXSPAB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
299782-1G:4548173993485
299782-BULK:
299782-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)