Merck
295949
Sigma-Aldrich
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-2-one
95%
別名:
2,2-Pentamethylene-1,3-dioxolan-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12O3
CAS番号:
分子量:
156.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
形状
solid
bp
70 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
32-35 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1COC2(CCCCC2)O1
InChI
1S/C8H12O3/c9-7-6-10-8(11-7)4-2-1-3-5-8/h1-6H2
InChI Key
HBGAMCTZOLJGAS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-2-one has been used in the synthesis of L-callipeltose, the deoxyamino sugar of L-callipeltoside A.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
221.0 °F - closed cup
引火点(℃)
105 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
295949-BULK:
295949-5G:
295949-VAR:
295949-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D A Evans et al.
Organic letters, 3(20), 3133-3136 (2001-09-28)
[reaction: see text] The L-callipeltose subunit of L-callipeltoside A has been synthesized in 10 steps and 13% overall yield from D-threonine. The key steps are a highly diastereoselective Felkin anti aldol addition to a methyl ketone and a selective methylation