Merck
29512
Sigma-Aldrich
(R)-(6,6'-ジメトキシビフェニル-2,2'-ジイル)ビス[ビス(3,5-ジ-tert-ブチル-4-メトキシフェニル)ホスフィン]
≥97%, optical purity ee: ≥99%
別名:
(R)-3,5-t-Bu-4-MeO-MeOBIPHEP, (R)-[6,6'-ジメトキシ(1,1'-ビフェニル)-2,2'-ジイル]ビス{ビス[3,5-ビス(1,1-ジメチルエチル)-4-メトキシフェニル]ホスフィン}, SL-A109-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C74H104O6P2
CAS番号:
分子量:
1151.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97%
光学純度
ee: ≥99%
InChI
1S/C74H104O6P2/c1-67(2,3)49-37-45(38-50(63(49)77-27)68(4,5)6)81(46-39-51(69(7,8)9)64(78-28)52(40-46)70(10,11)12)59-35-31-33-57(75-25)61(59)62-58(76-26)34-32-36-60(62)82(47-41-53(71(13,14)15)65(79-29)54(42-47)72(16,17)18)48-43-55(73(19,20)21)66(80-30)56(44-48)74(22,23)24/h31-44H,1-30H3
InChI Key
JSSIQFXOSWLAGA-UHFFFAOYSA-N
詳細
Solvias AG社と共同で販売しています。
アプリケーション
アトロプ異性MeOBIPHEP配位子
  • ロジウム錯体触媒によるアリールボロン酸のマレイミドとエノンへの不斉共役付加
  • 分子内ケトンヒドロアシル化
  • エナンチオ選択的C-C結合活性化およびアレニルシクロブタノールの環拡大を介した非対称化
  • アニリンによる二環式アルケンとジエンのヒドロアミノ化
  • アミノアクリル酸の1,4-付加/不斉プロトン化
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
29512-VAR:
29512-100MG:
29512-5G:
29512-500MG:
29512-BULK:
29512-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Solvias MeOBIPHEP Ligands: State-of-the-art atropisomeric MeOBIPHEP ligands, also referred to as MeO-BIPHEP, originally developed by Roche, have an extraordinarily broad performance profile for many synthetic applications due to their modular ligand design.