Merck
293458
Sigma-Aldrich
Pentachlorocyclopropane
technical grade, 90%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥1,722
¥1,722
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥1,722
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3HCl5
CAS番号:
分子量:
214.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥1,722
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.5169 (lit.)
bp
55-56 °C/7 mmHg (lit.)
密度
1.668 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
ClC1C(Cl)(Cl)C1(Cl)Cl
InChI
1S/C3HCl5/c4-1-2(5,6)3(1,7)8/h1H
InChI Key
IACJMSLMMMSESC-UHFFFAOYSA-N
詳細
Hydrogen-bonded complexes of pentachlorocyclopropane with the bases acetonitrile, ammonia, monomethylamine and dimethylamine have been isolated[1].
アプリケーション
Pentachlorocyclopropane has been used in the preparation of:
  • tetrachlorocyclopropene via reaction with 18M aqueous KOH at 80-85°C[2]
  • substituted phenyltrichlorocyclopropene derivatives[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
213.8 °F - closed cup
引火点(℃)
101 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
293458-25G:
293458-BULK:
293458-VAR:
293458-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alexander B Baker et al.
The journal of physical chemistry. A, 109(37), 8280-8289 (2006-07-13)
Hydrogen-bonded complexes of pentachlorocyclopropane with the bases acetonitrile, ammonia, monomethylamine, and dimethylamine have been isolated and characterized for the first time in argon matrices at 16 K. Coordination of the proton of pentachlorocyclopropane (Pccp) to the electron donor (N) of
Synthesis of Substituted Phenyltrichlorocyclopropene Derivatives Using Friedel-Crafts Reaction.
Choi S-K and Suk W-K.
Bull. Korean Chem. Soc., 2(3), 83-85 (1981)
Tetrachlorocyclopropene and hexachlorocyclopropane from pentachlorocyclopropane.
Tobey SW and West R.
Tetrahedron Letters, 4(18), 1179-1182 (1963)