Merck
292656
Sigma-Aldrich
Sodium butyrate-1-13C
99 atom % 13C
別名:
13C Labeled sodium butyrate, Butyric acid-1-13C sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)213CO2Na
CAS番号:
分子量:
111.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
mp
250-253 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[Na+].CCC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i4+1;
InChI Key
MFBOGIVSZKQAPD-VZHAHHFWSA-M
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
292656OOS-BULK:
292656-250MG:
292656-BULK:
292656-VAR:
292656-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thomas W Hoffmann et al.
The ISME journal, 10(2), 460-477 (2015-07-29)
Studying host-microbiota interactions are fundamental to understanding the mechanisms involved in intestinal homeostasis and inflammation. In this work, we analyzed these interactions in mice that were mono-associated with six microorganisms that are representative of inflammatory bowel disease (IBD)-associated dysbiosis: the
資料
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.