Merck
291013
Sigma-Aldrich
Chlorotriisobutylsilane
97%
別名:
Triisobutylchlorosilane, Triisobutylsilyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥25,500
¥25,500
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥25,500
About This Item
化学式:
[(CH3)2CHCH2]3SiCl
CAS番号:
分子量:
234.88
Beilstein:
2409275
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥25,500
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.448 (lit.)
密度
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)C[Si](Cl)(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C12H27ClSi/c1-10(2)7-14(13,8-11(3)4)9-12(5)6/h10-12H,7-9H2,1-6H3
InChI Key
TZPZCTBZJKZFGY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Chlorotriisobutylsilane can be used as an intermediate in the synthesis of:
  • Silicon (IV) phthalocyanines, which are used as photosensitizers for the photodynamic inactivation of bacteria.[1]
  • Poly(4-alkylthiazole) polymers exhibiting optical and electronic properties.[2]
  • Bis(trialkylsilyl oxide) based silicon phthalocyanines applicable as ternary additives in organic photovoltaics.[3]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
291013-5G:
291013-BULK:
291013-25G:
291013-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bis (trialkylsilyl oxide) Silicon Phthalocyanines: Understanding the Role of Solubility in Device Performance as Ternary Additives in Organic Photovoltaics
Vebber MC, et al.
Langmuir, 36(10), 2612-2621 (2020)
Octacationic and axially di-substituted silicon (IV) phthalocyanines for photodynamic inactivation of bacteria
van de Winckel E, et al.
Dyes and Pigments, 145, 239-245 (2017)
Toward n-type analogues to poly (3-alkylthiophene) s: influence of side-chain variation on bulk-morphology and electron transport characteristics of head-to-tail regioregular poly (4-alkylthiazole) s
Jager J, et al.
Journal of Material Chemistry C, 4(13), 2587-2597 (2016)