Merck
290114
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-methyl-3-nitropyridine
98%
別名:
4-Methyl-3-nitro-2-pyridone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N2O3
CAS番号:
分子量:
154.12
Beilstein:
139125
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
229-232 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccnc(O)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-4-2-3-7-6(9)5(4)8(10)11/h2-3H,1H3,(H,7,9)
InChI Key
HZCWTTHQRMHIIE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The conformational stability and the vibartional analysis of 2-hydroxy-4-methyl-3-nitropyridine was studied[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
290114-5G:
290114-1G:
290114-VAR:
290114-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Balachandran V, et al.
Journal of Molecular Structure, 1013, 75-85 (2012)
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with