Merck
288039
Sigma-Aldrich
Methyltin trichloride
97%
別名:
Trichloromethylstannane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SnCl3
CAS番号:
分子量:
240.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
171 °C (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
SMILES記法
C[Sn](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CH3.3ClH.Sn/h1H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChI Key
YFRLQYJXUZRYDN-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
thymus,Nervous system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
288039-BULK:
288039-1G:4548173935706
288039-250MG:
288039-5G:4548173935713
288039-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lina Huang et al.
International journal of analytical chemistry, 2020, 1975471-1975471 (2020-04-16)
Organic tin compounds (OTCs), a group of high-risk hazardous substances, are highly concerned in safety regulation of consumer products especially for toys because they can cause serious damage to organs after prolonged or repeated exposure. Gastric juice migration is nowadays
Hiroshi Urushitani et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 199, 103-115 (2018-04-06)
Two cDNAs of RXR were isolated, for the first time, from the ivory shell, Babylonia japonica, and the transcriptional activities were tested in vitro to compare with other gastropod (Thais clavigera and Nucella lapillus) RXR isoforms. The transcriptional activities of