Merck
287814
Sigma-Aldrich
マルチウスイエロー ナトリウム塩 一水和物
new
98%
別名:
2,4-ジニトロ-1-ナフトール ナトリウム塩, マンチェスターイエロー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(O2N)2C10H5ONa·H2O
CAS番号:
分子量:
274.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
アッセイ
98%
フォーム
powder
溶解性
methanol: 0.1%
λmax
432 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
O.[Na+].[O-]c1c(cc([N+]([O-])=O)c2ccccc12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H6N2O5.Na.H2O/c13-10-7-4-2-1-3-6(7)8(11(14)15)5-9(10)12(16)17;;/h1-5,13H;;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
RLGNEISTZRRZND-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
287814-100G:
287814-25G:
287814-VAR:
287814-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)