Merck
287776
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(+)-N-Methylephedrine
99%
別名:
(+)-(1S,2R)-2-Dimethylamino-1-phenylpropanol, (+)-N-Methylephedrine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(OH)CH(CH3)N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
179.26
Beilstein:
3198945
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +29°, c = 5 in methanol
mp
87-90 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)N(C)C
InChI
1S/C11H17NO/c1-9(12(2)3)11(13)10-7-5-4-6-8-10/h4-9,11,13H,1-3H3/t9-,11-/m1/s1
InChI Key
FMCGSUUBYTWNDP-MWLCHTKSSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
287776-5G:
287776-VAR:
287776-BULK:
287776-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)