アッセイ
≥97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.544 (lit.)
bp
96 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
SMILES記法
C1CCC(NC1)c2cccnc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2
InChI Key
MTXSIJUGVMTTMU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
mouse ... Chrna1(11435) , Chrna7(11441)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
284599-BULK:
284599-1G-PW:
284599-VAR:
284599-25MG:4548173129938
284599-100MG-PW:
284599-1G:4548173129921
284599-100MG:4548173129914