Merck
283878
Sigma-Aldrich
D-Fructose 2,6-diphosphate sodium salt hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12Na2O12P2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
384.08 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
不純物
≤1% methyl alcohol
<0.5% fructose 1,6-diphosphate and fructose 6-phosphate.
3% ethyl alcohol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)