Merck
283827
Sigma-Aldrich
Glycine-13C2
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N13CH213CO2H
CAS番号:
分子量:
77.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品283827は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
powder
mp
240 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
N[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1+1,2+1
InChI Key
DHMQDGOQFOQNFH-ZDOIIHCHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
283827-250MG:
283827-VAR:
283827-1G:
283827-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wenfan Ke et al.
Nature communications, 11(1), 2587-2587 (2020-05-24)
The gut microbiota metabolizes drugs and alters their efficacy and toxicity. Diet alters drugs, the metabolism of the microbiota, and the host. However, whether diet-triggered metabolic changes in the microbiota can alter drug responses in the host has been largely
Volker Döring et al.
ACS synthetic biology, 7(9), 2029-2036 (2018-08-15)
Endowing biotechnological platform organisms with new carbon assimilation pathways is a key challenge for industrial biotechnology. Here we report progress toward the construction of formatotrophic Escherichia coli strains. Glycine and serine, universal precursors of one-carbon compounds oxidized during heterotrophic growth
Andrea E Steuer et al.
Metabolites, 10(8) (2020-07-31)
Psychoactive stimulants are a popular drug class which are used recreationally. Over the last decade, large numbers of new psychoactive substances (NPS) have entered the drug market and these pose a worldwide problem to human health. Metabolomics approaches are useful