Merck
283797
Sigma-Aldrich
ユウロピウムトリス[3-(へプタフルオロプロピルヒドロキシメチレン)-(−)-カンホラート]
97%
別名:
ユウロピウム(III)トリス[3-(へプタフルオロプロピルヒドロキシメチレン)-1-カンホラート], トリス[3-(ヘプタフルオロプロピルヒドロキシメチレン)-l-カンホラト]ユウロピウム(III)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H42EuF21O6
分子量:
1193.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −140°, c = 1 in methylene chloride
テクニック
NMR: suitable
mp
152-157 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)C2CC[C@]1(C)C(=O)\C2=C(/O[Eu](O\C(=C3\C4CC[C@](C)(C3=O)C4(C)C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)O\C(=C5\C6CC[C@](C)(C5=O)C6(C)C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C14H15F7O2.Eu/c3*1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(22)7(6)9(23)12(15,16)13(17,18)14(19,20)21;/h3*6,23H,4-5H2,1-3H3;/q;;;+3/p-3/b3*9-7-;/t3*6-,11+;/m000./s1
InChI Key
VGLKHVQPWGFXEG-CHLNTJHBSA-K
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
283797-VAR:
283797-BULK:
283797-1G:
283797-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)