Good product turnaround & according to prescribed specs.
283282
ジ(プロピレングリコール)メチルエーテル、異性体混合物
97%
別名:
ジプロピレングリコールモノメチルエーテル
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
蒸気圧
0.4 mmHg ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
190 °C (lit.)
密度
0.938 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O(C(CO)C)CC(OC)C
InChI
1S/C7H16O3/c1-6(4-8)10-5-7(2)9-3/h6-8H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
CUDYYMUUJHLCGZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
283282-18L:4548173982281
283282-3L:4548173982311
283282-25ML:4548173982304
283282-1L:4548173982298
283282-BULK:
283282-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック