Merck
408069
Sigma-Aldrich
3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノール
greener alternative
≥98%
別名:
3-Methoxy-3-methyl-1-butyl alcohol, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol, 3-Methyl-3-(methyloxy)butan-1-ol, 3-Methyl-3-methoxy-1-hydroxybutane, 3-Methyl-3-methoxybutanol, 3-Methyl-3-methoxybutyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C(OCH3)CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
118.17
Beilstein:
1732882
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98%
形状
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
173-175 °C (lit.)
密度
0.926 g/mL at 20 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
COC(C)(C)CCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-6(2,8-3)4-5-7/h7H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノールは塗料、インクおよび香料の溶媒として広く用いられています。相対速度法を用いた 3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノールと OH ラジカルとの反応速度論についての研究が報告されています。メチルイエロー、メチルレッドおよびメチルオレンジなどの染料の酸化生成物として同定されています。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、よりクリーンでグリーンな環境のための多機能化学物質と考えられ、「より安全な溶剤及び補助薬」に合致します。 さらなる情報についてはここをクリックしてください。
アプリケーション
3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノールは工業的界面活性剤の原材料として用いられることがあります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
408069-BULK:
408069-250ML:
408069-1L:
408069-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Degradation of organic dyes in water by electrical discharges.
Magureanu M, et al.
Plasma Chemistry and Plasma Processing, 27(5), 589-598 (2007)
Sara M Aschmann et al.
Environmental science & technology, 45(16), 6896-6901 (2011-07-22)
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol [CH(3)OC(CH(3))(2)CH(2)CH(2)OH] is used as a solvent for paints, inks, and fragrances and as a raw material for the production of industrial detergents. A rate constant of (1.64 ± 0.18) × 10(-11) cm(3) molecule(-1) s(-1) for the reaction of 3-methoxy-3-methyl-1-butanol